p-Toluolsulfonylisocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Toluolsulfonylisocyanat, Tosylisocyanat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
189278-100G
189278-25G
189278-500G
SIAL189278-100GEA
53.7
EUR
SIAL189278-100G
SIAL189278-25G
SIAL189278-500G
p-Toluolsulfonylisocyanat, Sigma-Aldrich®
p-Toluolsulfonylisocyanat
Formel:
C₈H₇NO₃S Molecular Weight: 197,21 g/mol |
MDL:
MFCD00002030 CAS-Nummer: 4083-64-1 EINECS: 223-810-8 |