2,4-Toluoldiisocyanat ≥80%, technische Qualität, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 4-Methyl-m-phenylendiisocyanat, 2,4-TDI, Tolylen-2,4-diisocyanat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
216836-1KG 216836-250G
SIAL216836-1KGEA 84.2 EUR
SIAL216836-1KG SIAL216836-250G
2,4-Toluoldiisocyanat ≥80%, technische Qualität, Sigma-Aldrich®
2,4-Toluoldiisocyanat
Formel: C₉H₆N₂O₂
Molecular Weight: 174.16
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002011
CAS-Nummer: 584-84-9
EINECS: 247-722-4
UN: 2078
ADR: 6.1 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) Colorless or White
Appearance (Form) Conforms to Requirements (Liquid, Crystals or Solid)
Infrared spectrum Conforms to Structure
Tolylene-2,4-diisocyanate (GC) > 78.0 %
Product of Supplier Confirmed (BASF AG (Aktiengesellschaft)