(Chlormethyl)dimethylchlorsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
CMDMCS, Chlor(chlormethyl)dimethylsilan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
226181-100G
226181-25G
SIAL226181-100GEA
197
EUR
SIAL226181-100G
SIAL226181-25G
(Chlormethyl)dimethylchlorsilan, Sigma-Aldrich®
(Chlormethyl)dimethylchlorsilan
Formel:
C₃H₈Cl₂Si Molecular Weight: 143,09 g/mol |
MDL:
MFCD00000875 CAS-Nummer: 1719-57-9 EINECS: 217-006-6 UN: 2985 ADR: 3,II |