Butylacrylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
234923-100ML 234923-18L 234923-1L 234923-2.5L
SIAL234923-100MLEA 31.3 EUR
SIAL234923-100ML SIAL234923-18L SIAL234923-1L SIAL234923-2.5L
Butylacrylat, Sigma-Aldrich®
Butylacrylat
Formel: C₇H₁₂O₂
MDL: MFCD00008809
CAS-Nummer: 141-32-2
EINECS: 205-480-7
UN: 2348
ADR: 3,III