Ammoniumtrifluoracetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Trifluoressigsäure Ammoniumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
238732-25G 238732-100G
SIAL238732-25GEA 72.7 EUR
SIAL238732-25G SIAL238732-100G
Ammoniumtrifluoracetat, Sigma-Aldrich®
Ammoniumtrifluoracetat
Formel: C₂H₄F₃NO₂
MDL: MFCD00012615
CAS-Nummer: 3336-58-1
EINECS: 222-072-4