Methyl-p-anisat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: p-Anissäuremethylester, 4-Methoxybenzoesäuremethylester, 4-Anissäuremethylester, Methyl-4-methoxybenzoat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
253146-100G 253146-25G
SIAL253146-100GEA 53 EUR
SIAL253146-100G SIAL253146-25G
Methyl-p-anisat, Sigma-Aldrich®
Methyl-p-anisat
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166,18 g/mol
MDL: MFCD00008437
CAS-Nummer: 121-98-2
EINECS: 204-513-2