p-Toluolsulfonsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Methylbenzolsulfonsäureanhydrid, Toluol-4-sulfonsäureanhydrid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
259764-25G 259764-5G
SIAL259764-25GEA 143 EUR
SIAL259764-25G SIAL259764-5G
p-Toluolsulfonsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
p-Toluolsulfonsäureanhydrid
Formel: C₁₄H₁₄O₅S₂
Molecular Weight: 326.39
MDL: MFCD00008548
CAS-Nummer: 4124-41-8
EINECS: 223-926-9
UN: 3261
ADR: 8 III