2,5-Dimethoxybenzolthiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,5-Dimethoxybenzol-1-thiol, 2,5-Dimethoxybenzolthiol, 1,4-Dimethoxy-2-mercaptobenzol, 2,5-Dimethoxyphenylmercaptan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
275425-1G
275425-5G
SIAL275425-1GEA
77.4
EUR
SIAL275425-1G
SIAL275425-5G
2,5-Dimethoxybenzolthiol, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethoxythiophenol
Formel:
C₈H₁₀O₂S Molecular Weight: 170,23 g/mol |
MDL:
MFCD00052738 CAS-Nummer: 1483-27-8 |