3-Brom-4-fluorbenzoesäure 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B24711.03 B24711.06
B24711.03EA 23.6 EUR
B24711.03 B24711.06
3-Brom-4-fluorbenzoesäure 96%
3-Bromo-4-fluorobenzoic acid
Purity: 96% CAS No.: 1007-16-5 Molecular Formula: C7H4BrFO2 Formula Weight: 219.01 Melting Point: 138-141° MDL No.: MFCD00042463
Formel: C₇H₄BrFO₂
Schmelzpunkt: 138…141 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042463
CAS-Nummer: 1007-16-5
EINECS: 213-751-6