Methylheptadecanoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Heptadecansäuremethylester, Methylmargarat, Margarinsäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
286087-25G 286087-5G
SIAL286087-25GEA 291 EUR
SIAL286087-25G SIAL286087-5G
Methylheptadecanoat, Sigma-Aldrich®
Methylheptadecanoat
Formel: C₁₈H₃₆O₂
Molecular Weight: 284,48 g/mol
MDL: MFCD00009001
CAS-Nummer: 1731-92-6
EINECS: 217-055-3