D-Cycloserin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: D(+)-Cycloserin, D-4-Aminoisoxazolidin-3-on, (R)-(+)-Cycloserin
30020-1G 30020-25G 30020-5G
SIAL30020-1GEA 85.2 EUR
SIAL30020-1G SIAL30020-25G SIAL30020-5G
D-Cycloserin, Sigma-Aldrich®
D-Cycloserin
Formel: C₃H₆N₂O₂
Molecular Weight: 102.09 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00005353
CAS-Nummer: 68-41-7
EINECS: 200-688-4
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable