di-Natriumhydrogencitrat Sesquihydat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Citronensäure Dinatriumsalz Sesquihydat, Dinatriumhydrogen-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat Sesquihydat, sek-Natriumcitrat Sesquihydat, Natriumcitrat dibasisch Sesquihydat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
359084-1KG 359084-250G
SIAL359084-1KGEA 110 EUR
SIAL359084-1KG SIAL359084-250G
di-Natriumhydrogencitrat Sesquihydat, Sigma-Aldrich®
di-Natriumhydrogencitrat Sesquihydat
Formel: C₆H₆Na₂O₇·1.5H₂O
Molecular Weight: 263.11 g/mol
MDL: MFCD00150445
CAS-Nummer: 6132-05-4
EINECS: 242-734-6