tri-Calciumdicitrat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Calciumcitrat tribasisch Tetrahydrat, di-Citronensäure Tricalciumsalz Tetrahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
359734-1KG 359734-250G
SIAL359734-1KGEA 83.8 EUR
SIAL359734-1KG SIAL359734-250G
tri-Calciumdicitrat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
tri-Calciumdicitrat Tetrahydrat
Formel: C₁₂H₁₀Ca₃O₁₄·4H₂O
Molecular Weight: 570.5 g/mol
MDL: MFCD00150786
CAS-Nummer: 5785-44-4
EINECS: 212-391-7