(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (1R,2R)-(+)-1,2-Diphenyl-1,2-ethandiamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
364010-1G 364010-500MG
SIAL364010-1GEA 94 EUR
SIAL364010-1G SIAL364010-500MG
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylendiamin, Sigma-Aldrich®
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylendiamin
Formel: C₁₄H₁₆N₂
Molecular Weight: 212,29 g/mol
MDL: MFCD00082769
CAS-Nummer: 35132-20-8