3-Brom-4-fluorbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
CFF842.1 005474-5G 005474-25G
CHMPCFF842.1EA 522 EUR
CHMPCFF842.1 FLUO005474-5G FLUO005474-25G
3-Brom-4-fluorbenzoesäure
3-Bromo-4-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrFO₂
MDL: MFCD00042463
CAS-Nummer: 1007-16-5
EINECS: 213-751-6