2-Methyl-1,3-propandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,3-Dihydroxy-2-methylpropane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
375721-1L 375721-3L
SIAL375721-1LEA 55.8 EUR
SIAL375721-1L SIAL375721-3L
2-Methyl-1,3-propandiol, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-1,3-propanediol
Formel: C₄H₁₀O₂
Molecular Weight: 90.12 g/mol
MDL: MFCD00082586
CAS-Nummer: 2163-42-0
EINECS: 412-350-5