3-Methoxy-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Trimethylenglycolmonomethylether
38457-10ML-F 38457-50ML-F
SIAL38457-10ML-FEA 81.4 EUR
SIAL38457-10ML-F SIAL38457-50ML-F
3-Methoxy-1-propanol, Sigma-Aldrich®
3-Methoxy-1-propanol
Formel: C₄H₁₀O₂
Molecular Weight: 90,12 g/mol
MDL: MFCD00039550
CAS-Nummer: 1589-49-7
EINECS: 433-230-9
UN: 1987
ADR: 3,III