Zink(II)acetylacetonat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Di(2,4-pentandionato-O,O')zink(II) Hydrat, Bis(2,4-pentandionato-O,O')zink(II) Hydrat, Zink(II)-2,4-pentandionat Hydrat, Zink(II)-bis(2,4-pentandionato-O,O') Hydrat
480991-25G 480991-5G
SIAL480991-25GEA 349 EUR
SIAL480991-25G SIAL480991-5G
Zink(II)acetylacetonat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Zink(II)acetylacetonat Hydrat
Formel: C₁₀H₁₄O₄Zn·H₂O
Molecular Weight: 281.62 g/mol
MDL: MFCD00149060
CAS-Nummer: 108503-47-5
EINECS: 237-860-3