Silbertrifluoracetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Trifluoressigsäure Silbersalz, Silber(I)trifluoracetat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
482307-10G
482307-1G
482307-2.5G
SIAL482307-10GEA
542
EUR
SIAL482307-10G
SIAL482307-1G
SIAL482307-2.5G
Silbertrifluoracetat, Sigma-Aldrich®
Silbertrifluoracetat
Formel:
C₂AgF₃O₂ Molecular Weight: 220.88 g/mol |
MDL:
MFCD00013199 CAS-Nummer: 2966-50-9 EINECS: 221-004-0 |