Methylheptadecanoat, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Heptadecansäuremethylester, Methylmargarat, Margarinsäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
51633-1G
51633-5G
51633-1GEA
96.7
EUR
51633-1G
51633-5G
Methylheptadecanoat, Supelco®
Methylheptadecanoat
Formel:
C₁₈H₃₆O₂ Molecular Weight: 284,48 g/mol |
MDL:
MFCD00009001 CAS-Nummer: 1731-92-6 EINECS: 217-055-3 |