(4-Bromphenyl)methylsulfon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Brom-4-(methylsulfonyl)benzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
556327-25G 556327-5G
SIAL556327-25GEA 214 EUR
SIAL556327-25G SIAL556327-5G
(4-Bromphenyl)methylsulfon, Sigma-Aldrich®
(4-Bromphenyl)methylsulfon
Formel: C₇H₇BrO₂S
Molecular Weight: 235,1 g/mol
MDL: MFCD00025065
CAS-Nummer: 3466-32-8
EINECS: 222-421-0