Kaliumdihydrogencitrat ≥98%, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Kaliumcitrat monobasisch, mono-Kaliumcitrat, Citronensäure Monokaliumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
60215-1KG
60215-250G
60215-1KGEA
179
EUR
60215-1KG
60215-250G
Kaliumdihydrogencitrat ≥98%, Supelco®
Kaliumdihydrogencitrat
Formel:
C₆H₇KO₇ Molecular Weight: 230,22 g/mol |
MDL:
MFCD00036472 CAS-Nummer: 866-83-1 EINECS: 212-753-4 |
Spezifikation Testergebnisse
assay | ≥98.0% (NT) |