tri-Lithiumcitrat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Citronensäure Trilithiumsalz Tetrahydrat, Trilithium-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat Tetrahydrat, Lithiumcitrat tribasisch Tetrahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
62484-100G-F 62484-500G-F
SIAL62484-100G-FEA 87 EUR
SIAL62484-100G-F SIAL62484-500G-F
tri-Lithiumcitrat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
tri-Lithiumcitrat Tetrahydrat
Formel: C₆H₅Li₃O₇·4H₂O
Molecular Weight: 281.99 g/mol
MDL: MFCD00150030
CAS-Nummer: 6080-58-6
EINECS: 213-045-8