4-Brom-2-fluorbenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B20118.06 B20118.14
B20118.06EA 67.4 EUR
B20118.06 B20118.14
4-Brom-2-fluorbenzoesäure ≥98%
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 112704-79-7 Molecular Formula: C7H4BrFO2 Formula Weight: 219.01 Melting Point: 210-213° Beilstein Reference: 6323931
Formel: C₇H₄BrFO₂
Molecular Weight: 219,01 g/mol
Schmelzpunkt: 210…213 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143263
CAS-Nummer: 112704-79-7