tri-Magnesiumdicitrat Nonahydrat, Millipore®
Lieferant: Merck
Synonyme: Magnesiumcitrat tribasisch Nonahydrat, di-Citronensäure Trimagnesiumsalz Nonahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
63067-1KG-F 63067-100G-F
SIAL63067-1KG-FEA 340 EUR
SIAL63067-1KG-F SIAL63067-100G-F
tri-Magnesiumdicitrat Nonahydrat, Millipore®
tri-Magnesiumdicitrat Nonahydrat
Formel: C₁₂H₁₀Mg₃O₁₄·9H₂O
Molecular Weight: 613,26 g/mol
MDL: MFCD00036422
CAS-Nummer: 153531-96-5
EINECS: 222-093-9