5-Brom-2-ethoxypyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
646326-1G
646326-5G
SIAL646326-1GEA
36.2
EUR
SIAL646326-1G
SIAL646326-5G
5-Brom-2-ethoxypyridin, Sigma-Aldrich®
5-Brom-2-ethoxypyridin
Formel:
C₇H₈BrNO Molecular Weight: 202,05 g/mol |
MDL:
MFCD00234311 CAS-Nummer: 55849-30-4 |