Methyl-4-brom-2-methoxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Brom-2-methoxybenzoesäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
647594-10G 647594-1G
SIAL647594-10GEA 78.5 EUR
SIAL647594-10G SIAL647594-1G
Methyl-4-brom-2-methoxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-brom-2-methoxybenzoat
Formel: C₉H₉BrO₃
Molecular Weight: 245,07 g/mol
MDL: MFCD06797867
CAS-Nummer: 139102-34-4