Methyl-4-amino-2-methoxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Amino-2-methoxybenzoesäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
647616-25G 647616-5G
SIAL647616-25GEA 68.7 EUR
SIAL647616-25G SIAL647616-5G
Methyl-4-amino-2-methoxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-amino-2-methoxybenzoat
Formel: C₉H₁₁NO₃
Molecular Weight: 181,19 g/mol
MDL: MFCD00017202
CAS-Nummer: 27492-84-8
EINECS: 248-494-9