Methyl-2-brom-5-methoxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Brom-5-methoxybenzoesäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
659290-25G
659290-5G
SIAL659290-25GEA
125
EUR
SIAL659290-25G
SIAL659290-5G
Methyl-2-brom-5-methoxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-2-brom-5-methoxybenzoat
Formel:
C₉H₉BrO₃ Molecular Weight: 245.07 g/mol |
MDL:
MFCD00051594 CAS-Nummer: 35450-36-3 |