Methyl-5-iod-2-methoxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Iod-2-methoxybenzoesäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
665304-10G 665304-1G
SIAL665304-10GEA 376 EUR
SIAL665304-10G SIAL665304-1G
Methyl-5-iod-2-methoxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-5-iod-2-methoxybenzoat
Formel: C₉H₉IO₃
Molecular Weight: 292,07 g/mol
MDL: MFCD02683862
CAS-Nummer: 40757-09-3