(2-Bromphenyl)methylsulfon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Brom-2-(methylsulfonyl)benzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
669334-10G
669334-1G
SIAL669334-10GEA
427
EUR
SIAL669334-10G
SIAL669334-1G
(2-Bromphenyl)methylsulfon, Sigma-Aldrich®
(2-Bromphenyl)methylsulfon
Formel:
C₇H₇BrO₂S Molecular Weight: 235,1 g/mol |
MDL:
MFCD07368924 CAS-Nummer: 33951-33-6 |