(2-Fluorphenyl)methylsulfon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Fluor-2-(methylsulfonyl)benzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
669385-10G
669385-1G
SIAL669385-10GEA
50.3
EUR
SIAL669385-10G
SIAL669385-1G
(2-Fluorphenyl)methylsulfon, Sigma-Aldrich®
(2-Fluorphenyl)methylsulfon
Formel:
C₇H₇FO₂S Molecular Weight: 174,2 g/mol |
MDL:
MFCD03094199 CAS-Nummer: 654-47-7 |