Methyl-3-amino-4-methoxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Amino-4-methoxybenzoesäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
683736-25G
683736-5G
SIAL683736-25GEA
118
EUR
SIAL683736-25G
SIAL683736-5G
Methyl-3-amino-4-methoxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-amino-4-methoxybenzoat
Formel:
C₉H₁₁NO₃ Molecular Weight: 181,19 g/mol |
MDL:
MFCD00017196 CAS-Nummer: 24812-90-6 |