Strontiumacetylacetonat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Strontium-2,4-pentandionat Hydrat, Bis(2,4-pentandionato-O,O')strontium Hydrat, Strontiumbis(2,4-pentandionato-O,O') Hydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
704512-25G
704512-5G
SIAL704512-25GEA
228
EUR
SIAL704512-25G
SIAL704512-5G
Strontiumacetylacetonat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Strontiumacetylacetonat Hydrat
Formel:
C₁₀H₁₄O₄Sr·H₂O Molecular Weight: 303,85 g/mol |
MDL:
MFCD00013502 CAS-Nummer: 12193-47-4 EINECS: 235-366-2 |