3-Hydroxy-5-nitrobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
714402-1G
714402-5G
SIAL714402-1GEA
61.6
EUR
SIAL714402-1G
SIAL714402-5G
3-Hydroxy-5-nitrobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid
Formel:
C₇H₅NO₅ Molecular Weight: 183,12 g/mol |
MDL:
MFCD01098212 CAS-Nummer: 78238-14-9 |