Natriumdihydrogencitrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
71498-1KG 71498-250G
SIAL71498-1KGEA 114 EUR
SIAL71498-1KG SIAL71498-250G
Natriumdihydrogencitrat, Sigma-Aldrich®
Natriumdihydrogencitrat
Formel: C₆H₇NaO₇
Schmelzpunkt: 209…215 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013067
CAS-Nummer: 18996-35-5