3-Iod-4-methoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Iodo-p-anisic acid
717800-25G 717800-5G
SIAL717800-25GEA 232 EUR
SIAL717800-25G SIAL717800-5G
3-Iod-4-methoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3-Iod-4-methoxybenzoesäure
Formel: C₈H₇IO₃
Molecular Weight: 278,05 g/mol
MDL: MFCD00017347
CAS-Nummer: 68507-19-7