2-Amino-3-brom-5-fluorpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
722383-1G
722383-5G
SIAL722383-1GEA
29.1
EUR
SIAL722383-1G
SIAL722383-5G
2-Amino-3-brom-5-fluorpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-3-brom-5-fluorpyridin
Formel:
C₅H₄BrFN₂ Molecular Weight: 191 g/mol |
MDL:
MFCD03092924 CAS-Nummer: 869557-43-7 |