Vanadyl(IV)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Oxobis(2,4-pentandionato-O,O')vanadium(IV), Vanadin(IV)oxyacetylacetonat, Vanadium(IV)oxidbis(2,4-pentandionat), Vanadin(IV)oxidacetylacetonat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
94735-250G 94735-50G
SIAL94735-250GEA 177 EUR
SIAL94735-250G SIAL94735-50G
Vanadyl(IV)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Vanadyl(IV)acetylacetonat
Formel: C₁₀H₁₄O₅V
Molecular Weight: 265,16 g/mol
MDL: MFCD00000032
CAS-Nummer: 3153-26-2
EINECS: 221-590-8
UN: 3285
ADR: 6.1,III