Dapson, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: DDS, 4-Aminophenylsulfon, Bis(4-aminophenyl)sulfon, 4,4'-Sulfonyldianilin, 4,4'-Diaminodiphenylsulfon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A74807-100G A74807-500G
SIALA74807-100GEA 81.7 EUR
SIALA74807-100G SIALA74807-500G
Dapson, Sigma-Aldrich®
Dapson
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₂S
Molecular Weight: 248.31 g/mol
MDL: MFCD00007887
CAS-Nummer: 80-08-0
EINECS: 201-248-4