D-Cycloserin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: D(+)-Cycloserin, D-4-Aminoisoxazolidin-3-on, (R)-(+)-Cycloserin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C3909-100MG C3909-250MG
SIALC3909-100MGEA 206 EUR
SIALC3909-100MG SIALC3909-250MG
D-Cycloserin, Sigma-Aldrich®
D-Cycloserin
Formel: C₃H₆N₂O₂
Molecular Weight: 102.09 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00005353
CAS-Nummer: 68-41-7
EINECS: 200-688-4