4-Chlorphenylhydraziniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Chlorphenylhydrazinhydrochlorid, 4-Chlorphenylhydrazin Hydrochlorid, 1-(4-Chlorphenyl)hydrazin Hydrochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C65807-25G
C65807-5G
SIALC65807-25GEA
89.1
EUR
SIALC65807-25G
SIALC65807-5G
4-Chlorphenylhydraziniumchlorid, Sigma-Aldrich®
4-Chlorphenylhydraziniumchlorid
Formel:
C₆H₈Cl₂N₂ Molecular Weight: 179.05 g/mol |
MDL:
MFCD00012943 CAS-Nummer: 1073-70-7 EINECS: 214-030-9 |