2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 6-Phenyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin, 6-Phenyl-1,3,5-triazin-2,4-diyldiamin, Benzoguanamin, 2,4-Diamino-6-phenyl-s-triazin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D23408-100G D23408-500G
SIALD23408-100GEA 43.8 EUR
SIALD23408-100G SIALD23408-500G
2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazin, Sigma-Aldrich®
2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine
Formel: C₉H₉N₅
Molecular Weight: 187,2 g/mol
MDL: MFCD00023187
CAS-Nummer: 91-76-9
EINECS: 202-095-6