trans-1,4-Diphenyl-2-buten-1,4-dion, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: trans-1,2-Dibenzoylethylen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D33209-25G D33209-5G
SIALD33209-25GEA 219 EUR
SIALD33209-25G SIALD33209-5G
trans-1,4-Diphenyl-2-buten-1,4-dion, Sigma-Aldrich®
trans-1,4-Diphenyl-2-buten-1,4-dion
Formel: C₁₆H₁₂O₂
Molecular Weight: 236.27 g/mol
MDL: MFCD00003083
CAS-Nummer: 959-28-4
EINECS: 213-498-1