3-Ethoxy-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Trimethylenglycolmonoethylether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
E7401-5G E7401-25G
SIALE7401-5GEA 120 EUR
SIALE7401-5G SIALE7401-25G
3-Ethoxy-1-propanol, Sigma-Aldrich®
3-Ethoxy-1-propanol
Formel: C₅H₁₂O₂
Molecular Weight: 104,15 g/mol
MDL: MFCD00002948
CAS-Nummer: 111-35-3
EINECS: 203-861-2