Fluoranthen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
F807-100G F807-500G F807-5G
SIALF807-100GEA 89.2 EUR
SIALF807-100G SIALF807-500G SIALF807-5G
Fluoranthen, Sigma-Aldrich®
Fluoranthene
Formel: C₁₆H₁₀
Molecular Weight: 202,26 g/mol
MDL: MFCD00001184
CAS-Nummer: 206-44-0
EINECS: 205-912-4