Methylheptadecanoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Heptadecansäuremethylester, Methylmargarat, Margarinsäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H4515-1G H4515-100MG H4515-500MG
SIALH4515-1GEA 314 EUR
SIALH4515-1G SIALH4515-100MG SIALH4515-500MG
Methylheptadecanoat, Sigma-Aldrich®
Methylheptadecanoat
Formel: C₁₈H₃₆O₂
Molecular Weight: 284,48 g/mol
MDL: MFCD00009001
CAS-Nummer: 1731-92-6
EINECS: 217-055-3