L(+)-Milchsäure 30% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: (S)-(+)-Milchsäure, (S)-(+)-2-Hydroxypropionsäure, L-Milchsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
L1875-100ML L1875-1L L1875-250ML
SIALL1875-100MLEA 237 EUR
SIALL1875-100ML SIALL1875-1L SIALL1875-250ML
L(+)-Milchsäure 30% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
L(+)-Milchsäure
Formel: C₃H₆O₃
Molecular Weight: 90.08 g/mol
Siedepunkt: 235
Schmelzpunkt: 53
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00064266
CAS-Nummer: 79-33-4
EINECS: 201-196-2
Merck Index: 13,05352