3-Nitrophenylhydraziniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-(3-Nitrophenyl)hydrazin Hydrochlorid, 3-Nitrophenylhydrazinhydrochlorid, 3-Nitrophenylhydrazin Hydrochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
N21804-25G N21804-5G
SIALN21804-25GEA 142 EUR
SIALN21804-25G SIALN21804-5G
3-Nitrophenylhydraziniumchlorid, Sigma-Aldrich®
3-Nitrophenylhydraziniumchlorid
Formel: C₆H₈ClN₃O₂
Molecular Weight: 189,6 g/mol
MDL: MFCD00012939
CAS-Nummer: 636-95-3
EINECS: 211-270-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III