Sulfolan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Thiacyclopentan-1,1-dioxid, Tetrahydrothiophen-1,1-dioxid, Tetramethylensulfon
T22209-100G T22209-500G T22209-5G
SIALT22209-100GEA 32.9 EUR
SIALT22209-100G SIALT22209-500G SIALT22209-5G
Sulfolan, Sigma-Aldrich®
Sulfolan
Formel: C₄H₈O₂S
Molecular Weight: 120,17 g/mol
MDL: MFCD00005484
CAS-Nummer: 126-33-0
EINECS: 204-783-1